Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23452
Material:
clear acrylic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear acrylic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23452
General description
two compartment acrylic dipsenser for 100 mm diameter petri dishes.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clear acrylic | description clear acrylic rack | description to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack | description small, L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm, clear acrylic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23452 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20611 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23263A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234521 |
| material clear acrylic | material clear acrylic rack | material clear acrylic rack | material clear acrylic |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?