Fortfahren mit
HS23403
3-Place Compartment Dispensing Bin
clear (bin)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 100.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23403
Feature:
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
Material:
acrylic , clear (bin)
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 100.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic , clear (bin)
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23403
L × W × H
217 mm × 170 mm × 217 mm
General description
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
Features and Benefits
  • Three Compartments
  • See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
  • Flip-top covers on generous. openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
  • Includes non-skid rubber feet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS23402HS23404HS23412
description
clear (bin)
description
clear (bin)
description
clear (bin)
description
blue
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Small laboratory consumables
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23403
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23402
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23404
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23412
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , blue
L × W × H
217 mm × 170 mm × 217 mm
L × W × H
150 mm × 177 mm × 368 mm
L × W × H
287 mm × 170 mm × 217 mm
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)