Merck
HS23401
1-Place Compartment Dispensing Bin
clear (bin)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic , clear (bin)
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23401
L × W × H
184 mm × 194 mm × 232 mm
General description
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
Features and Benefits
  • One Compartment
  • See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
  • Flip-top covers on generous openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
  • Includes non-skid rubber feet
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)