Fortfahren mit
HS23210
Clear PVC Cryogenic Cane Sleeve
pack of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121704
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear PVC
feature
to hold Cryogenic Vial Canes
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23210
diam. × L
14.5 mm × 275 mm
General description
The PVC Cryogenic Cane Sleeve adds extra security and sample safety to protect vials in aluminum canes during handling and storage.
Features and Benefits
  • Safe for cryogenic freezing
  • Transparency allows sample identification without removing sleeve
  • More durable than cardboard sleeves
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9811HS23205C9936
description
pack of 100 ea
description
capacity, 5  vial(s)
description
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
description
capacity, 6  vial(s)
material
clear PVC
material
-
material
clear aluminum
material
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23210
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23205
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
diam. × L
14.5 mm × 275 mm
diam. × L
-
diam. × L
-
diam. × L
-
feature
to hold Cryogenic Vial Canes
feature
capacity 5  vial(s)
feature
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
feature
capacity 6  vial(s)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)