Fortfahren mit
HS23206
Cryogenic Vial Cane
to hold, 6 x 5.0 mL vials per rack, clear aluminum
Synonym(e):
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 40.10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121704
CHF 40.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear aluminum
feature
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23206
L
300 mm
General description
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
Features and Benefits
  • Up to 6 x 5.0 mL size vials
  • Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
  • Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS23205C9936HS23229B
description
to hold, 6 x 5.0 mL vials per rack, clear aluminum
description
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
description
capacity, 6  vial(s)
description
to hold, 50 vials per rack, blue
L
300 mm
L
290 mm
L
-
L
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23206
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23205
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23229B
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 4 ea
material
clear aluminum
material
clear aluminum
material
-
material
polycarbonate , blue
feature
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
feature
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
feature
capacity 6  vial(s)
feature
to hold 2 ‑ 5 mL tubes, to hold 50 vials per rack
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic Vial Cane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)