Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201A
Feature:
Holds 13 mm Tube Rack,
Packaging:
pack of 4 inserts
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
Holds 13 mm Tube Rack,
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
General description
Utility Tray Insert A for 13mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 13 mm Tube Rack, | feature Holds 16 mm Tube Rack | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2200A | manufacturer/tradename - |
| packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 bases and 1 lid | packaging - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?