Fortfahren mit
H140
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(R)-(+)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (R)-(+)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 146.00
CHF 124.10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 530.00
CHF 450.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H25NO · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
CHF 124.10
ListenpreisCHF 146.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]25/D +68.2°, c = 1 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL at ±60 °C (with sonication)
SMILES string
Br.CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
BATPBOZTBNNDLN-PFEQFJNWSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Application
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide has been used as a 5-HT1A agonist:
  • in mice to test the activity of the serotonin receptor
  • to test its effect on zebrafish melanocyte migration and survival [1]
  • to stimulate hippocampal neurons[2]
Biochem/physiol Actions
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT administration reduces aggressive behavior.[3] It decreases food intake by modifying the sensitivity of 5-HT1A receptor during food deprivation.[4]
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT is a full 5-HT1A serotonin receptor agonist; active enantiomer of (±)-8-hydroxy-DPAT.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)