Merck
H0508
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-1,4-Naphthochinon
Synonym(e):
Lawson, Natural Orange 6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
Beilstein:
1565260
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
192-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChIKey
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N