Wichtige Dokumente
G3000
β-Gentiobiose
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Synonym(e):
6-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Amygdalose
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 8.5 to 10.5, c = 2% (w/v) in water
Farbe
beige
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (
)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1
InChIKey
DLRVVLDZNNYCBX-CQUJWQHSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?