Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 207.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 724.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10NO5P · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.10 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)CCCN(O)C=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c6-4-5(7)2-1-3-11(8,9)10/h4,7H,1-3H2,(H2,8,9,10)
InChI key
GJXWDTUCERCKIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Fosmidomycin Natriumsalz-Hydrat wurde in einer Studie zur Bestimmung der Monotropin-Carvacrol-Biosynthese der Pflanze Satureja khuzistanica als Inhibitor von 1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphat-Reduktoisomerase verwendet.
Biochem/physiol Actions
Fosmidomycin wirkt hemmend auf 1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphat-Reduktoisomerase (DXR) (MEP-Synthase) und ist ein Antimalaria-Wirkstoff.
Fosmidomycin wirkt hemmend auf 1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphat-Reduktoisomerase (DXR) (MEP-Synthase) und ist ein Antimalaria-Wirkstoff. 1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphat-Reduktoisomerase (DXR) ist ein Enyzm, das am ersten Schritt des Nicht-Mevalonatwegs für die Isoprenoid-Biosynthese bei gramnegativen und grampositiven Bakterien, Pflanzen und Plasmodium falciparum beteiligt ist, also dem Parasiten, der die virulenteste Form der Malaria verursacht (Säugetiere produzieren Isoprenoide über den Mevalonatweg).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (NMR) | description ≥97% (NMR) | description ≥95% (NMR), solid | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (NMR) | assay ≥97% (NMR) | assay ≥95% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light, desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility H2O: 28 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?