F5804
Anti-FBG3 (FBXO44) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-F Box 3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~30 kDa by calculation
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FBXO44(93611)
mouse ... Fbxo44(230903)
rat ... Fbxo44(500587)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)