Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Format P, ISO Daylight Speed (ASA/DIN) 3000/36°, print size 31/4 in. 41/4 in.
packaging
pack of 10 exposures
manufacturer/tradename
Polaroid Type 667
General description
Medium contrast; high speed; coaterless; professional equivalent of Type107C.
These instant films are Print Only (P) or Print-plus-Negative (P/N). The negatives require brief clearing in sodium sulfite solutions. Unless otherwise noted, prints need to be coated. Films have panchromatic spectral sensitivity. Professional equivalents have the same characteristics as their counterparts, but meet more stringent photographic specifications.
Legal Information
Polaroid is a registered trademark of Polaroid Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?