Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122405
eCl@ss:
32035504
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
4 1/2 in.
tip size
2 mm
General description
with serrated tip
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting forceps
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?