Fortfahren mit
F2253
Riboflavin 5′-Monophosphat Natriumsalz Hydrat
synthetic, ≥70% (HPLC)
Synonym(e):
FMN-Na, Flavin-mononucleotid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 79.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 82.60
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 284.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N4NaO9P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.33 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058005
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4106529
Assay:
≥70% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
CHF 79.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.3% Riboflavin
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
Application
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate has been used:
  • as a component of assay buffer to determine the luminescence of L. lactis cells
  • as a component of the reaction mixture in nitric oxide synthase (NOS) enzymatic activity assay
  • in the high performance liquid chromatography (HPLC) analysis of Flavin mononucleotide (FMN) cyclase products
  • in luciferase assay with firefly luciferase
Biochem/physiol Actions
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN), a derivative of riboflavin, is used as a prosthetic group for one and two-electron transfer in oxidation/reduction reactions. It acts as a cofactor for enzymes such as reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) dehydrogenase, nitric oxide synthase, and nitrilotriacetate monooxygenase. Riboflavin 5′-monophosphate is used as a substrate to study the specificity and kinetics of FMN phosphohydrolases and to study molecular sensing-based gene regulation by riboswitches.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F1392F6750F8399
description
synthetic, ≥70% (HPLC)
description
suitable for electrophoresis, suitable for acrylamide photopolymerization, ≥70%, powder
description
70-79% (fluorimetric)
description
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
non-animal source
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥70% (HPLC)
assay
≥70%
assay
70-79% (fluorimetric)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, orange
solubility
water: 50 mg/mL, orange
solubility
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)