Fortfahren mit
F1924
α-1→(2,3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 685.00
CHF 582.25
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥0.5 units/mg protein
CHF 582.25
ListenpreisCHF 685.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥0.5 units/mg protein
packaging
vial of 0.004 unit
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole fucose from 3-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3023344824344826
specific activity
≥0.5 units/mg protein
specific activity
≥2 units/mg protein
specific activity
≥100 mU/mL, ≥400 mU/mg protein
specific activity
≥1.0 units/mL, ≥1.5 units/mg protein
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 0.004 unit
packaging
vial of 0.02 unit
packaging
-
packaging
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)