Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H37N3O7P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
15-30 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.[H]C(OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
Packaging
Packaged under Nitrogen
Physical form
Ethanol: water (1:1) containing 0.25 M ammonium bicarbonate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?