Fortfahren mit
F0425
Anti-Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 3, zytoplasmisch in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FGFR-3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 658.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
10
CHF 658.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 110-120 kDa (doublet)
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:250 using Trypsin-digested, human and animal tissue sections, western blot: 1:1,000 using whole cell extract of transfected 293T cells expressing recombinant human FGFR-3
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGFR3(2261)
General description
Der Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 3 (FGFR 3) ist ein Protein, das zur Familie der Tyr-Proteinkinasen gehört und in verschiedenen fötalen und erwachsenen menschlichen und tierischen Geweben vorkommt. Er spielt eine wichtige Rolle in der Einleitung der Apoptose in chondrogenen ATDC5-Zellen. Er erleichtert auch die Zellproliferation und -differenzierung.
Immunogen
synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 792–806 der zytoplasmatischen Region des humanen FGFR-3 mit N-terminal zugesetztem Lysin entspricht.
Application
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde, sowie die zugehörigen „Peer Reviewed“-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Immunhistochemie (1 Veröffentlichung)
Western-Blot-Analyse (1 Veröffentlichung)
Der zytoplasmatische Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 3-Antikörper kann in der Immunhistochemie (1:250 verdünnt) unter Verwendung von Trypsin-verdauten menschlichen und tierischen Gewebeschnitten zum Nachweis von FGFR-3 verwendet werden. Darüber hinaus kann es in der Immunpräzipitation verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert spezifisch mit FGFR-3 in Lysaten transfizierter Zellen. Es wurde keine Reaktion mit FGFR-1 und FGFR-2 erkannt.
Der Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 3 (FGFR 3) spielt eine wichtige Rolle in der Einleitung der Apoptose in chondrogenen ATDC5-Zellen. Es erleichtert auch die Zellproliferation und -differenzierung. Mutationen im FGFR-3-Gen führen zum Wolf-Hirshhorn-Syndrom (Wachstumsstörungen, geistige Verzögerung, Herz- und Knochenfehlbildungen) und zu Achondroplasie.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3922F0300F5421
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Est-ce que cet anticorps cross-réagit sur des épitopes de souris ?
    1 answer
    1. Unfortunately, Product F0425, Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor-3, is not tested for cross reaction with mouse samples.