Fortfahren mit
F0267
N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H65N7O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
824.02
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CCCC)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Potent chemoattractant for human neutrophils.
Radioiodinated molecule has full biological activity.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)