The Endoplasmic Reticulum Isolation Kit does not contain membrane proteins and peripheral membrane proteins. The kit includes the following components:
• Isotonic Extraction Buffer 5× (100 mL): Contains 50 mM HEPES (pH 7.8), 1.25 M sucrose, 5 mM EGTA, and 125 mM KCl.
• Hypotonic Extraction Buffer 10× (10 mL): Contains 100 mM HEPES (pH 7.8), 10 mM EGTA, and 250 mM KCl.
• Calcium Chloride Solution (5 mL): A 2.5 M CaCl2 solution.
• OptiPrep™ Density Gradient Medium (100 mL): A 60% (w/v) solution of iodixanol in water.
• Needle (4 inch, 20 gauge): One each.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 598.00 |
Über diesen Artikel
CHF 598.00
General description
Application
Features and Benefits
- Speziell formulierte Extraktionsreagenzien für Anwendungen im Forschungsmaßstab – spart Zeit und minimiert Abfälle
- Enthält eine Calciumchloridlösung – für eine schnelle und einfache Ausfällung von rauen ER ohne Erfordernis einer Ultrazentrifugierung
- Erzeugt funktionsfähige, intakte Organellen – führt zu ER, die sich für Funktionsstudien, Lipidmetabolismus und Proteinprofilerstellung eignen
- Kompatibel mit Produkten zur Strukturbestätigung – einfache Bestätigung der Unversehrtheit mit einem Begleitkit-Test auf Cytochrom-C-Reduktase (CY0100).
- Kann zur Isolation von ER aus tierischem Weichgewebe und kultivierten Zellen eingesetzt werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description isolation of intact ER from mammalian soft tissues and cultured cells | description sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation) | description sufficient for 35 purifications | description sufficient for 70 purifications |
| technique(s) fractionation: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Does the Endoplasmic Reticulum (ER) obtained with the Endoplasmic Reticulum Isolation kit contain membrane proteins and peripheral membrane proteins?
1 answer-
Helpful?
-
-
What level of purity of endoplasmic reticulum (ER) can be anticipated when utilizing the Endoplasmic Reticulum Isolation kit with low, medium, or ultra centrifugation?
1 answer-
When using low and medium-speed centrifugation steps, the resulting preparations are generally expected to be crude. To achieve an expectation of purity, it is advisable to follow the ultracentrifugal procedure. Notably, during quality control, no specific purity specifications were found. The Specification Sheet merely indicates that the kit must be suitable. Purity levels may fluctuate based on factors such as tissue type, specimen age, and other variables. If there are concerns about mitochondrial or other impurities, it would be prudent to test for mitochondrial markers in the collected ER fraction. Additionally, the level of purity is likely to vary depending on the carefulness with which the different fractions are collected.