Direkt zum Inhalt
EPD49
Eppendorf® Freezer Box Dividers
size 7 in. × 7 in., 49 tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® D49 (Global)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Eppendorf® D49 (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
7 in. × 7 in.
capacity
49 tubes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Freezer Box Dividers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)