Fortfahren mit
E8145
Ethylenglycol-bis(β-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure Tetranatriumsalz
≥97%
Synonym(e):
EGTA Tetranatrium, Egtazic acid Tetranatrium, Ethylen-bis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure Tetranatrium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 317.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N2O10Na4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
CHF 91.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
technique(s)
RNA purification: suitable
solubility
H2O: soluble 10%, clear, colorless
application(s)
life science and biopharma
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCOCCOCCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O10.4Na/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
BAOGCDPNNOBWQZ-UHFFFAOYSA-J
Application
EGTA eignet sich für folgende Anwendungen:
  • in Medien zur Chelation von Ca2+, wo es die effiziente Inkorporation von Sr2+ in die Oozyten ermöglicht
  • als Bestandteil von Phosphatase-Waschpuffer zum Waschen von magnetischen Beads bei der Dephosphorylierung und Radiomarkierung von RNA-Segmenten, die mit immungefällten Proteinen quervernetzt sind
  • als Bestandteil von Oozyten-Aktivierungsmedium
Ein Chelatbildner für den Nachweis von Calcium in Gegenwart von Magnesium.
Ein Chelatbildner für den Nachweis von Calcium in Gegenwart von Magnesium. Ein wiederholtes Waschen mit EGTA-Puffer kann Ca2+ in Kulturzellen experimentell abreichern.
Biochem/physiol Actions
Ethylenglycol-bis(β-Aminoethylether)-N,N,N,N-Tetraessigsäure-Tetranatriumsaltz (EGTA) ist ein Calcium-Chelator, der in Gegenwart von Mg2+ im Verhältnis 1:1 an Ca2+ bindet.
Ethylenglycol-bis(β-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure-Tetranatriumsalz (EGTA) dissoziiert den Muzinkomplex und ist geeignet für immunhistochemische Studien. Es unterdrückt das Wurzelwachstum und den mitotischen Index bei keimenden Weizensamen. Es wird bei der biomechanischen Präparation des Wurzelkanals als entkalkendes Mittel genutzt und ist im Vergleich zu EDTA und Cyclohexandiamintetraessigsäure (CDTA) wirkungsvoll.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E437814513E0396
description
≥97%
description
≥97.0%
description
≥95% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97 .0%
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97%
assay
≥97.0%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97 .0%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: soluble 10%, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless, H2O: soluble (increases as pH is increased)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)