Fortfahren mit
E6909
ECM-Gel aus Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma
growth-factor reduced, without phenol red, liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
GFR Basement Membrane Extract (BME)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 500.00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 869.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
CHF 500.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
7-9 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
ECM-Gel kann mit Epithelzellen, Endothelialzellen, Muskelzellen, Nervenzellen und Tumorzellen verwendet werden.
ECM-Gel aus Engelbreth-Holm-Swarm-Sarkom der Maus wird zur Beschichtung von Gewebekulturplatten für verschiedene Gliom-Subtypen und C2C12-Muskelzellen verwendet. Es dient auch als Gerüst zur Steigerung von Anhaftung, Reifung und Überleben von Myotuben.
Biochem/physiol Actions
Das EZM-Gel polymerisiert, wenn es auf 20–40 °C erwärmt wird, und bildet eine rekonstituierte Basalmembran. Bei Kultivierung auf diesem EZM-Gel bilden PC12-Zellen innerhalb von 2 Tagen Neuriten aus.
Jede Mauskolonie, die für die Produktion dieses Produkts verwendet wird, wird routinemäßig auf mehrere Pathogene untersucht. Mit negativem Ergebnis auf LDEV getestet
Preparation Note
Dieses Produkt wird aus Engelbreth-Holm-Swarm-Sarkom der Maus hergestellt; gegen Chloroform dialysiert. Das Gel sollte vor der Verwendung über Nacht bei 2–8 °C auftauen und mit einer Platte und Pipetten, die auf 2–8 °C vorgekühlt wurden, in eine Multiwell-Platte ausgegeben werden. Das Gel kann Präzipitate enthalten, die keinen Einfluss auf seine Aktivität haben. Das Gel kann außerdem bei einer Temperatur von 2–8 °C mit Dulbeccos modifiziertem Eagle-Medium auf das bis zu Zweifache verdünnt werden; dies sollte vor dem Hinzufügen des Gels zur Platte geschehen. Das Produkt geliert bei 20 °C innerhalb von 5 Minuten. Eine längere Handhabung sollte bei Temperaturen unter 10 °C erfolgen. Die Zellen können auf einer dünnen Gelschicht von 0,5 mm ausplattiert oder in einer 1 mm dicken Schicht kultiviert werden. Wenn Zellen innerhalb der Schicht kultiviert werden, geben Sie die Zellen vor dem Ausplattieren mit einer empfohlenen Zelldichte von 3-4 x 104 Zellen pro ml zum Gel hinzu. Um Zellen von diesem Gel zu trennen, verwenden Sie Protease mit PBS ohne Calcium, Magnesium oder EDTA bei einer Konzentration von 0,6–2,4 Einheiten pro ml.
Other Notes
ECM wurde auf eine Proteinkonzentration von 8-12 mg/ml eingestellt und enthält Laminin als Hauptbestandteil sowie Kollagen Typ IV, Heparinsulfatproteoglycan, Entactin und andere Nebenbestandteile. Die Zugabe von Typ-IV-Collagen zum ECM-Gel verstärkt die Polymerisation.
Die Modifizierung der Wachstumsfaktor-Reduktion ermöglicht eine bessere Kontrolle des Mediums, eine bessere Interpretation der Ergebnisse und eine gesteigerte Polymerisation. Das Medium besitzt außerdem kein Phenolrot, das einige Analysen beeinträchtigen könnte.
Disclaimer
Produkt für die Langzeitlagerung bei -20 °C aufbewahren. Das ECM-Gel kann bis zu 72 Stunden bei 2–8 °C aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1270D1145D6171
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. ECM cat:E6909 I would like to know if this product could be used in vivo to inject tumor cells into mouse liver.Its description says reduced growth factor but I would like to know if it contains anything, even in a low %,that can induce cell proliferation
    1 answer
    1. This product is not tested for in vivo use. The Quality testing does include neurite formation in cell culture. The end user would have to determine suitability for use in animal models. This ECM product undergoes an additional purification step which depleted growth factors. However, the material is not tested for the presence of growth factors post-purification. See the links below to review additional information regarding the presence and depletion of growth factors in Extracellular Matrix from mouse sarcoma:
      https://www.researchgate.net/publication/41454358_Matrigel_A_complex_protein_mixture_required_for_optimal_growth_of_cell_culture
      https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.87.10.4002
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X05000313#bib16
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/001448279290397Q
      Helpful?
  2. What is the application of ECM for tube assay and the impact of reduced growth factors?
    1 answer
    1. I recommend the following publication for a comparison study on ECM vs ECM with reduced growth factor: J Vis Exp. 2016 Aug 14;(114):54074. doi: 10.3791/54074. Strategic Endothelial Cell Tube Formation Assay: Comparing Extracellular Matrix and Growth Factor Reduced Extracellular Matrix. PMID: 27585062.
      J Vis Exp. 2016 Aug 14;(114):54074. doi: 10.3791/54074. Strategic Endothelial Cell Tube Formation Assay: Comparing Extracellular Matrix and Growth Factor Reduced Extracellular Matrix. PMID: 27585062.
      Helpful?
  3. Is it possible to dissociate cells using Accutase when they are attached to the ECM gel E6909?
    1 answer
    1. Yes, it is possible to dissociate cells using Accutase when they are attached to the ECM gel E6909. It is advisable to start with a small-scale trial to assess its suitability.
      Helpful?
  4. Do Products E1270 and E6909, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, contain phenol red?
    1 answer
    1. Product E1270 ECM gel does contain phenol-red from the Dulbecco's modified Eagle's medium component of the product.  Product No. E6909, ECM gel, growth factor reduced, is phenol red free.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Are Products E1270 and E6909, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, growth factor reduced like Matrigel (from BD)?
    1 answer
    1. Product No. E1270 is not growth factor reduced. Product No. E6909 is ECM gel, growth factor reduced.
      Helpful?
  7. Are ECM Gels, Products E1270 and E6909, the same as Matrigel (from BD)?
    1 answer
    1. Product No. E1270, ECM gel is the equivalent of Matrigel from BD only produced by Sigma-Aldrich.
      Helpful?
  8. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.