Fortfahren mit
E6384
Sigma-Aldrich® Standard-pH-Kombinationselektrode mit Ag/AgCl-Doppelanschluss und Glaskörper
BNC Connector, electrode L 120 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 274.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115603
CHF 274.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
electrode L
120 mm
stem O.D.
8 mm
General description
Die Kombination von pH-Meßzelle und Referenz-Halbzelle in einer Elektrode erleichtern die Handhabung und verringern die minimale Probenmenge. Kalomel-Elektroden sind Tris-kompatibel bei einer max. Temperatur von 80°C. Kombi-Ag/AgCI-Elektroden sind für Anwendungen bis 100°C geeignet. Beide Typen werden mit 75cm Kabel geliefert.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)