Merck
E5530
pTAC-MAT-Tag®-1 Expression Vector
bacterial vector for cytoplasmic expression of N-terminal MAT tag fusion proteins
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag® fusion proteins under control of the tac promoter.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Supplied with a pTAC-MAT-2+BAP Control Vector.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)