Merck
E5280
pT7-FLAG-MAT-Tag®-1 Expression Vector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12171500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal MAT-Tag® dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)