Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115604
eCl@ss:
32129211
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenelectrode L
55 mm
stem O.D.
8 mm
General description
Die Kombination von pH-Meßzelle und Referenz-Halbzelle in einer Elektrode erleichtern die Handhabung und verringern die minimale Probenmenge. Kalomel-Elektroden sind Tris-kompatibel bei einer max. Temperatur von 80°C. Kombi-Ag/AgCI-Elektroden sind für Anwendungen bis 100°C geeignet. Beide Typen werden mit 75cm Kabel geliefert.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma-Aldrich® Standard-pH-Kombinationselektrode mit Ag/AgCl-Doppelanschluss und Glaskörper
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?