Merck
E4132
1,N6-Etheno-2′-deoxyadenosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.26
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(CC1O)n2cnc3c2ncn4ccnc34
InChI
1S/C12H13N5O3/c18-4-8-7(19)3-9(20-8)17-6-14-10-11-13-1-2-16(11)5-15-12(10)17/h1-2,5-9,18-19H,3-4H2
InChI key
XQQIMTUYVDUWKJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)