Fortfahren mit
E3511
cis-8,11,14-Eicosatriensäuremethylester
≥99%
Synonym(e):
Dihomo-γ-linolensäure-methylester, Fettsäuremethylester 20:3n-6, Methyl DGLA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 252.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 252.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI key
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
Packaging
verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4034L6031M3378
description
≥99%
description
≥98%
description
-
description
≥99% (GC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)