Merck
E3149
S-Ethylisothiourea hydrobromide
≥98%
Synonym(e):
2-Ethyl-2-thiopseudourea hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8N2S · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.09
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].CCSC(N)=N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of inducible human, endothelial and neuronal nitric oxide synthetase isozymes.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - Solvent
flash_point_c
87 °C - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)