Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
A hormone and growth factor enriched fluid used as a supplement for cell culture applications.
Other Notes
A crude source of bovine growth factors. A mixture of embryonic fluid plus fetal bovine serum (FBS) or other serum. May be substituted for FBS or other serum with comparable results in many applications.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?