Fortfahren mit
E0881
Elastatinal
powder
Synonym(e):
(2S)-2-[(4S)-2-Amino-1,4,5,6-tetrahydro4-pyrimidinyl]-N-[[[(1S)-1-carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]glycyl-N1-[(1S)-1-methyl-2-oxoethyl-L-glutamamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 171.00
CHF 145.35
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 312.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 634.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H36N8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
257-426-7
Beilstein/REAXYS Number:
873543
CHF 145.35
ListenpreisCHF 171.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Elastatinal, microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@]1([H])CCNC(=N)N1
InChI
1S/C21H36N8O7/c1-10(2)8-14(19(34)35)28-21(36)29-16(12-6-7-24-20(23)27-12)18(33)26-13(4-5-15(22)31)17(32)25-11(3)9-30/h9-14,16H,4-8H2,1-3H3,(H2,22,31)(H,25,32)(H,26,33)(H,34,35)(H3,23,24,27)(H2,28,29,36)/t11-,12-,13-,14-,16-/m0/s1
InChI key
IJWCGVPEDDQUDE-YGJAXBLXSA-N
Biochem/physiol Actions
potenter, irreversibler Elastase-Inhibitor
Potent, irreversible elastase inhibitor. Elastatinal is a much stronger inhibitor of elastase from pancreas than from leucocytes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00148C0869PHL80381
Celastrol phyproof® Reference Substance
PHL80381
Celastrol
description
microbial
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥98% (HPLC), solid
description
phyproof® Reference Substance
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
water: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)