Merck
E0381
Epibestatin hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
([2R,3R]-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl)-L-leucine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.83
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(NC(=O)C(O)C(N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H
InChI key
XGDFITZJGKUSDK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)