Fortfahren mit
E003256
L-(+)-Arabinose
≥99% (GC)
Synonym(e):
Aldehydo-L-arabinose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
EC Number:
226-214-6
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1723085
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D +103 to +105°(lit.)
color
white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Application
L-Arabinose is used as a substrate to identify, differentiate and characterize pentose sugar isomerase(s). L-Arabinose is used in the bioproduction of L-ribose.
Biochem/physiol Actions
L-(+)-Arabinose is a naturally occurring pentose sugar that has been shown to decrease lipogenesis in rat models due to its ability to inhibit sucrase activity.
L-Arabinose ist das natürlich vorkommende Isomer und ist ein Bestandteil von pflanzlichen Polysacchariden. Die meisten Bakterien enthalten ein induzierbares Arabinose Operon, das für eine Reihe von Enzymen und Transportern codiert, mithilfe derer L-Arabinose als einzige Kohlenstoffquelle der mikorbiellen Kultur ausreicht.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Arabinose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)