Fortfahren mit
D9756
N-Dansyl-DL-serine cyclohexylammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O5S · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CN(C)c2cccc3c(cccc23)S(=O)(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O5S.C6H13N/c1-17(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)23(21,22)16-12(9-18)15(19)20;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8,12,16,18H,9H2,1-2H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2
InChI key
NEVMXASXEDTEQO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)