Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
solubility
water: soluble 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
InChI key
ZJIHMALTJRDNQI-OLALXQGDSA-N
Application
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?