Merck
D8571
DNSP-11 Peptide
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
Dopamine neuron stimulating peptide-11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H81N15O18 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
1180.27 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DNSP-11 trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
1180.27 Da
packaging
pkg of 1 mg
color
white to off-white
solubility
H2O: >2 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DNSP-11 is an 11-mer peptide from the pro-GDNF domain with neurotrophic and neuroprotective activity toward dopamine neurons.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)