Merck
D8275
Dicyandiamid
Synonym(e):
Cyanguanidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.08
EC Number:
207-312-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605637
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
208-211 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)