Merck
D6938
Diinosine pentaphosphate pentasodium salt hydrate
solid, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
IP5I, P1,P5-Di(inosine-5′-pentaphosphate) pentasodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8Na5O24P5 · xH2O
Molekulargewicht:
1028.25 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC=Nc34)n5cnc6C(=O)NC=Nc56
InChI
1S/C20H27N8O24P5.5Na.H2O/c29-11-7(47-19(13(11)31)27-5-25-9-15(27)21-3-23-17(9)33)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(30)14(32)20(48-8)28-6-26-10-16(28)22-4-24-18(10)34;;;;;;/h3-8,11-14,19-20,29-32H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H,21,23,33)(H,22,24,34);;;;;;1H2/q;5*+1;/p-5/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
QLBWFKJWGRZZAB-LWLRUXFLSA-I
Biochem/physiol Actions
P2X1/P2X3 receptor antagonist.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)