Fortfahren mit
D5919
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I
solid
Synonym(e):
6-[2-[4-[(4-Fluorophenyl)phenylmethylene]-1-piperidin­yl]ethyl]-7-methyl-5H-thiazolo-[3,2-a]-pyrimidin-5-one, R59022
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 115.00
CHF 97.75
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 398.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H26FN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 97.75
ListenpreisCHF 115.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
pale yellow
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
InChI key
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I prevents the formation of foreign body giant cell (FBGC).[1] It inhibits the phosphorylation of diacylglycerol to phosphatidic acid. Diacylglycerol Kinase Inhibitor I functions as a serotonin (5-HT) receptor (5-HTR) antagonist.[2] It stimulates apoptosis and autophagy in neuronal cell line NG108-15.[3]
Application
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I has been used as an inhibitor to study suppression of T cell function using advanced generation human CAR (chimeric antigen receptors) T cells.
Biochem/physiol Actions
Diacylglycerol kinase inhibitor. Inhibits formation of [38P]1-Oleoxyl-2-acetylglyceryl-3-phosphoric acid (OAPA) in red blood cell membranes: IC50 = 3.3 μM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
266785266788D5794
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, H2O: insoluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
ethanol: 12 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL
solubility
DMSO: 12.5 mg/mL
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
color
pale yellow
color
white
color
white
color
pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diacylglycerol Kinase Inhibitor I
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)