Fortfahren mit
D5679
Methyl all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoat
≥97%, liquid
Synonym(e):
cis-7,10,13,16,19-Docosapentaensäure-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.53
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
PTFHIRHGARALFY-JEBPEJKESA-N
Packaging
Verschweisste Ampulle
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)