Merck
D5318
DCP-LA
≥95% (HPLC), oil
Synonym(e):
2-[(2-pentylcyclopropyl)methyl]cyclopropaneoctanoic acid, 8-[2-(2-pentyl-cyclopropylmethyl)-cyclopropyl]-octanoic acid, FR 236924
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC1CC1CC2CC2CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-7-10-16-13-18(16)15-19-14-17(19)11-8-5-4-6-9-12-20(21)22/h16-19H,2-15H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
CONYTTFKIUJZOF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCP-LA is a selective PKC-epsilon (PKC-ε) activator.
DCP-LA is a selective PKC-epsilon (PKC-ε) activator. In the in situ PKC assay with a reversed phase high-performance liquid chromatography, DCP-LA significantly activated PKC in PC-12 cells in a concentration (10 nM-100 μM)-dependent manner, with the maximal effect at 100 nM. DCP-LA has over a 7-fold greater potency for activation of PKC-ε over other PKC isozymes.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)