Fortfahren mit
D5042
123 bp DNA Ladder
for DNA electrophoresis
Synonym(e):
DNA Ladder for DNA electrophoresis, DNA marker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 250 uses (250 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
Application
123 bp DNA Ladder has been used as a size marker in random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction (PCR) analysis. It has also been used as a molecular marker in gel electrophoresis.[1]
Other Notes
Contains 35 fragments, 123 - 4182 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.5%.
Sigma′s 123 bp DNA Ladder is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM NaCl, and 0.1 mM EDTA.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)