Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H88O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
733.20
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
assay
≥99% (TLC)
impurities
1,2-isomer, essentially free
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?