Merck
D4022
P1,P5-Di(adenosin-5′)pentaphosphat Pentanatriumsalz
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
A(5′)P5(5′)A, Diadenosinpentaphosphat Pentanatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H29N10O22P5 · 5 Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1026.28
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
EC Number:
223-852-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4949216
UNSPSC Code:
12352208
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
~_1.0 kDa
color
white to yellow-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.5Na/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;;;/q;5*+1/p-5/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;;;/m1...../s1
InChI key
NNMFUJJMJIYTSP-CSMIRWGRSA-I
General description
P1,P5-Di(adenosin-5′)pentaphosphat (Ap5A) ist ein Diadenosinpolyphosphat, das eine Ende-zu-Ende-Dimerstruktur aufweist. Ap5A wird in einem zweistufigen Verfahren, das die Bildung von Adenosin-5′-tetraphosphat (P4A) aus dem ATP- und Trimeta-Phosphat (P3) involviert, synthetisiert. Im zweiten Schritt wird P4A zu Ap5A umgewandelt. Die Synthese von Ap5A erfordert ein pH-Wert-Optimum im Bereich von 7,5 bis 8,5 und wird von Metallionen moduliert.
Application
P1,P5-Di(adenosin-5′)pentaphosphat-pentanatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • als Adenylatkinase(AK)-Inhibitor in: sarkomosteogenen (Saos-2) Zellen
  • Mitochondrienlysaten während der ATP-Synthese
  • Tetramethylrhodaminmethylester(TMRM)-basierter Membranpotenzial-Assay
  • Chromoplasten
Biochem/physiol Actions
Ein in Sekretgranula von Thrombozyten, Chromaffin- und Nervenzellen gespeichertes Diadenosinpolyphosphat. Nach der Freisetzung in den extrazellulären Raum beeinflusst es eine Reihe an biologischen Aktivitäten in einen breiten Spektrum von Zielgeweben. Im Nervensystem agiert es durch verschiedene Purinrezeptoren. Es aktiviert außerdem 5′-Nukleotidase und hemmt die Adenosinkinaseaktivität in vitro. Ap5A wird von löslichen Enzymen im Blutplasma und von membrangebundenen Ektoenzymen in einer Reihe von Zelltypen, einschließlich Endothel- und glatte Muskelzellen, metabolisiert.
Ein in Sekretgranula von Thrombozyten, Chromaffin- und Nervenzellen gespeichertes Diadenosinpolyphosphat. Nach der Freisetzung in den extrazellulären Raum beeinflusst es eine Reihe an biologischen Aktivitäten in einen breiten Spektrum von Zielgeweben. Im Nervensystem agiert es durch verschiedene Purinrezeptoren. Es aktiviert außerdem 5′-Nukleotidase und hemmt die Adenosinkinaseaktivität in vitro. Ap5A wird von löslichen Enzymen im Blutplasma und von membrangebundenen Ektoenzymen in einer Reihe von Zelltypen, einschließlich Endothel- und glatte Muskelzellen, metabolisiert. Im Herzmuskel steigert die pM- zu nM-Konzentration die Öffnungswahrscheinlichkeit der Ryanodinrezeptor(RyR2)-Tore signifikant und führt aufgrund der langsamen Dissoziation von dem Rezeptor zu einer verlängerten Wirkung.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)