Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
orange
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc(Nc3ccccc3)c(Nc4ccccc4)cc12
InChI
1S/C20H15N3O2/c24-19-15-11-17(21-13-7-3-1-4-8-13)18(12-16(15)20(25)23-19)22-14-9-5-2-6-10-14/h1-12,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
AAALVYBICLMAMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Biochem/physiol Actions
DAPH is an inhibitor of Aβ fibril formation; Protein tyrosine kinase inhibitor, specific for EGFR.
Features and Benefits
This compound is featured on the EGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?