Fortfahren mit
D3126
2-Deoxyribose-5-phosphat Natriumsalz
≥95% (ICP-AES)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 108.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 327.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11O7P · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
CHF 108.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥95% (ICP-AES)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cation traces
Na: 14.0-19.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)CC=O
InChI
1S/C5H11O7P.Na.H/c6-2-1-4(7)5(8)3-12-13(9,10)11;;/h2,4-5,7-8H,1,3H2,(H2,9,10,11);;
InChI key
VKWGIGKPYXQSGV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Deoxyribose-5-phosphat wird als Substrat zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Deoxyribose-Phosphat-Aldolase(n) verwendet. Es wird bei der Synthese von 2′-Desoxyribonuclease-Bausteinen für die Synthese von Antisense-Medikamenten und antiviralen Nukleosiden verwendet.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)