Merck
D2880
3,6-Dinitrophthalic acid pyridinium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4N2O8 · C5H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
Application
A reagent for the micro determination of reducing sugars.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)