Fortfahren mit
D1285
2′,3′-Dideoxyadenosin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
ddA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 231.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 802.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-853-2
Beilstein/REAXYS Number:
619924
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
CHF 231.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28.0±1.0
mp
181-184 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Gene Information
human ... DCK(1633)
General description
2′,3′-Dideoxyadenosine is a nucleoside analog of deoxyadenosine. On deamination, it is converted to dideoxyinosine. It inhibits adenylyl cyclase and may play a key role in the inhibition of tumor progression. It is a potent inhibitor of reverse transcriptase enzyme of human immunodeficiency virus.
Application
2′,3′-Dideoxyadenosine (ddA), a specific adenylyl cyclase inhibitor, is useful in biological process and pathway studies involving adenylyl cyclase activity and cAMP pool modulation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1191237Y0000442D1413
description
≥97% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
181-184 °C (lit.)
mp
181-184 °C (lit.)
mp
181-184 °C (lit.)
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)