Merck
D1018
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Synonym(e):
D-Fructopyranose diacetonide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.28
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChI key
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)