Merck
D0914
Dideoxycytidine-3H
buffered aqueous solution
Synonym(e):
2′,3′-Dideoxycytidine-2′,3′-3H, ddC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12142207
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous solution
extent of labeling
40-60 Ci/mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C1C([H])C(OC1CO)N2C=CC(N)=NC2=O
Biochem/physiol Actions
Tritiated (3H) dideoxycytidine is supplied ready-for-use in a double antibody radioimmunoassay. Contains less than 1 μCi of 3H-ddC in 10.5 ml.
Physical form
Solution in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4, containing 200 μg/ml rabbit IgG, protein stabilizers and 15 mM sodium azide.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)